Läs mer
Gonadorelinacetat, TRC
Produktkod. 30138336
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138336 100 mg
30137538 500 mg
30010701 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG766713100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34973-08-5
Molekylformel C55 H75 N17 O13 . C2 H4 O2
Molekylvikt (g/mol) 1242.34
Synonym Luteinizing hormone-releasing factor (pig), acetate (salt), Luteinizing hormone-releasing factor (swine), acetate (salt) (9CI), 16: PN: WO2006018418 SEQID: 12 claimed protein, Cystorelin, Fertiline, Gonadorelin acetate, Luprolite acetate, Lutrelef, Lutrepulse, Synthetic luteinizing hormone-releasing factor acetate
IUPAC-namn ättiksyra; (2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[2-[[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(2-amino-2-oxoetyl)karbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-5-karbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-metyl-1-1-oxopentan-2-yl]amino]-2-oxoetyl]amino]-3-(4-hydroxyfenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)-1-oxopropan-2-yl]-5-oxopyrrolidin-2-karboxamid
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(=O)N.CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gonadorelin Acetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C55H75N17O13.C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;/m0./s1
Formel vikt 1241.5942
Procent renhet >95%