Läs mer
Motic™ Bifurcated Gooseneck Light Guide
Produktkod. 11786576
Change view
Typ av glödlampa:
Halogen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ av glödlampa Förpackningsstorlek
11786576 Halogen Varje
1 options
Produktkod. 11786576 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101002000142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 SEK
    2032.92 SEK / Paket med 1
    Save 462.08 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kräver
Motic MLC-150 kallljusbelysning
En halvmeter lång ljusledare låter en användare rikta ljuskällan dit den behövs. Motic™ Bifurcated Gooseneck Light Guide är för användning med Motic MLC-150 belysning.
  • Ljusledaren med tvådelad svanhals är positionerbar och håller den belysningsvinkel som krävs för observationer
  • Robust fiberoptisk ljusledare ger sval och enhetlig belysning och kommer med en PVC-belagd, rostfritt stålhölje
  • 0,5 meters längd
  • Använd med MLC-150 halogen kallljusbelysning
Specifikationer
Typ Förgrenad svanhals
Typ av glödlampa Halogen
För användning med (utrustning) Motic MLC-150 kallljusbelysning (11-776-576)
Längd (metrisk) armräckvidd 0.5 m