Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanhals ljusguide
Product Code. 11881023 Shop All Schott Products
Change view
Click to view available options
Typ:
Gooseneck Trippelljusguide
Svanhals Double Light Guide
Svanhals Single Light Guide
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Unit Size
11881023 Svanhals Double Light Guide -
11802452 Svanhals Single Light Guide -
12818095 Gooseneck Trippelljusguide Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11881023 Supplier SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Supplier No. 154202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4252.66 SEK
    3427.40 SEK / Paket med 1
    Save 825.26 SEK
    19% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Fiberoptisk flex och stay light guide i en svartlackad halvstyv svanhalsslang.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis™ fiberoptik.
  • Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen.
  • Svanhalsgrenar är placerade i motsatta riktningar för att skapa nästan skuggfri belysning.
  • Justera om med lätthet.
  • För användning med kall ljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL.
Specifications
Typ Svanhals Double Light Guide
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.5 mm
Mått (L x B x H) 4,5 mm Fiberpaketets diameter
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Kallljuskällor KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) armräckvidd 600 mm
Material Optiska glasfibrer