Description
- Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
- Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen.
- Svanhalsgrenar placerade i motsatta riktningar skapar nästan skuggfri belysning.
- Justera om med lätthet.
- För användning med kall ljuskälla KL300LED. Diameter: Slutspets: 6 mm, ljuskälla adapter: 9 mm, aktiv fiberoptisk bunt: 4,5 mm, yttermantel: 6,5 mm
Spécification
Spécification
| Typ | Svanhals Single Light Guide |
| Beskrivning | Enkelgrenad fiberoptisk ljusledare |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | Kallljuskälla KL300LED |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Puravis Optiska fibrer av glas |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?