Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanhalsljusguide för KL300 LED
Produktkod. 11842442 Handla allt Schott Produkter
Change view
Beskrivning:
Enkelgrenad fiberoptisk ljusledare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11842442 - -
11832442 Enkelgrenad fiberoptisk ljusledare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11842442 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 170202
Beräknad leverans: 29-12-2026
Fiberoptisk flex och stay light guide i en svartlackad halvstyv svanhalsslang.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen.
  • Svanhalsgrenar placerade i motsatta riktningar skapar nästan skuggfri belysning.
  • Justera om med lätthet.
  • För användning med kall ljuskälla KL300LED.
  • Diameter: Slutspets: 6 mm, ljuskälla adapter: 9 mm, aktiv fiberoptisk bunt: 4,5 mm, yttermantel: 6,5 mm
Specifikationer
Längd (metrisk) 500 mm