missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Motic™ Gooseneck Light Guide, MLC-150

Produktkod. 15435412
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Svanhals ljusguide
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15435412

Brand: Motic™ 1101002000132

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Sändningsbelysning som tillhandahålls av en fiberoptisk belysningsanordning med hjälp av en ljusledare som ger överlägsen flexibilitet och manövrerbarhet. Motic™ Gooseneck Light Guide, MLC-150 är mångsidig och tillmötesgående.

  • Endast positionerbar ljusledare.
  • Ljuskälla ingår ej.
  • Svanhals, 1-armad ljusledare.
  • Flexibel PVC-mantel ljusledare.

Specifikationer

Typ Svanhals ljusguide
Beskrivning Böjradie: 200 mm.
För användning med (utrustning) MLC-150 21v/150w halogenfiberoptisk belysningslåda
Inkluderar Standard rak distal ände
Längd (metrisk) 0.5 m
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.