Läs mer
Thermo Scientific™ GoPure™ MabCaptureC™ Screeningplatta, 96-brunnar, 20μ L
Produktkod. 30131939 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Produktkod. Kvantitet
30131939 1 tallrik
1 options
Produktkod. 30131939 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10710.00 SEK
    10320.00 SEK / Paket med 1
    Save 390.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ GoPure™ MabCaptureC™ 96-brunnars screeningplattor innehåller MabCaptureC Affinity Matrix och tillhandahåller en mångsidig plattform för provberedning, hantering och analys.
GoPure MabCaptureC™ 96-brunnars screeningplattor innehåller MabCaptureC Affinity Matrix och tillhandahåller en mångsidig plattform för provberedning, hantering och analys. De rymmer flera prover samtidigt för att uppnå hög genomströmning och datagenerering.
Dessa förfyllda silplåtar har följande egenskaper:
  • Screeningkapacitet med hög genomströmning gör att flera förhållanden kan utvärderas i ett experiment med en enda platta
  • 20μ L per brunn, hjälper till att bevara provet samtidigt som datagenereringen maximeras
  • Färdigt att använda 96-brunnars format för effektiv utvärdering av Thermo Scientific hartser
Specifikationer
Koncentration 220 μL Resin Slurry/Well
Innehåll och lagring Store at 2°C to 8°C. Do not freeze.
Frakt skick Wet Ice
Partikelstorlek 75± 10μ m
Form Hartsuppslamning
Produktlinje Thermo Scientific
Kvantitet 1 tallrik
För användning med (applikation) Kromatografi
Typ Affinity Screening Plate
Provvolym 20 μL
Ligandtyp Engineered rProtein A
Formatera 96-brunnars filterplatta
Kapacitet (metrisk) 800 μL
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.