Läs mer
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE PCS slangar
Beskrivning
- STA-PURE PCS-pumpslangar ger långtidsprestanda med repeterbar noggrannhet, avgörande för läkemedel och andra högteknologiska industrier.
- STA-PURE PCS har en unik kompositkonstruktion av silikon i ett PTFE-gitter, vilket ger den överlägsen spränghållfasthet upp till 7 bar (100 psi) och 18 gånger längre livslängd än silikonslangar.
- Det producerar praktiskt taget ingen spallation, är USP Klass VI godkänd och är giftfri, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av biofarmaceutiska applikationer.
- Används i stor utsträckning för ultrarena applikationer som tangentiell flödesfiltrering, ultrafiltrering, levande cellöverföring, fermentering och bioreaktormatning.
- Används även för beläggning av vattenbaserad tablett.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,3125 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 8,0 mm |
| Material | ePTFE, Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 30,08 cm |
| Total längd (metrisk) | 305 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,0625 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Färg | Off-white |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 176 °F |
| Visa mer |