Läs mer
Masterflex™ Gore™ STA-PURE™ PFL-serien L/S™ Pumpslang
Produktkod. 15848672
Change view
Slangstorlek:
16
Flödeshastighet:
480 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Slangstorlek Flödeshastighet unitSize
15848672 16 480 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15848672
Brand: Masterflex™ 9624216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande pumpslang för utmanande applikationer
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Kemiska och farmaceutiska tillämpningar
  • Förbättrad kemisk beständighet, inklusive aggressiva organiska lösningsmedel, spallningsfri, låg gaspermeabilitet, ogenomskinlig vit
  • Idealiskt val för hög renhet eller långvariga, kritiska farmaceutiska och biofarmaceutiska processtillämpningar.
  • Den patenterade kompositen (perfluorelastomer) och ePTFE (polytetrafluoreten) resulterar i ett rör som erbjuder hög flexhållbarhet för större motståndskraft mot brott även —vid applikationer upp till 60 psig.
  • Långvariga pumptester bevisar det Gore™ STA-PURE™ PFL-seriens pumpslang håller i hundratals timmar med konsekventa och repeterbara flödeshastigheter, vilket resulterar i en tidsbesparing och minskat underhåll genom att ha färre slangbyten.
  • Om man letar efter en flödesstabil/processstabil slang som klarar CIP (clean-in-place) eller SIP (steam-in-place) rengöring behöver du inte —leta längre än denna slang!
  • Rekommenderas för användning i L/S™ och I/P™ standard och Easy-Load™ pumphuvuden och L/S™Easy-Load™ II pumphuvuden.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Europeiska farmakopén; USP; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier)
Beskrivning Patenterad komposit av platinahärdad silikon och ePTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material STA-PURE Serie PFL
Total längd (engelska) 1 ft.
Total längd (metrisk) 0.35 m
För användning med L/S Pump serien
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 480 ml/min.
Slang Barb 1/8 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, SIP
Maximalt tryck 60 psi, 4,1 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttyp Slangar för pumpar