Läs mer
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE PFL Slang
Beskrivning
- STA-PURE PFL hanterar nästan alla aggressiva kemikalier, inklusive organiska lösningsmedel som metyletylketon, toluen och aceton.
- STA-PURE PFL är en högpresterande komposit av expanderad polytetrafluoreten (ePTFE) och en platinahärdad perfluorelastomer, vilket ger extraordinär kemisk beständighet, extremt lång livslängd och mycket höga sprängtryck.
- Den är fri från mjukgörare, syraacceptorer och andra processhjälpmedel, vilket gör den till en av de renaste slangarna som finns.
- Lakbarhetstester med etylacetat gav över 100 gånger mindre totalt extraherbart material än andra fluorelastomerrörmaterial.
- Dessutom, STA-PURE PFL har klass VI-tester för farmaceutiska tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | ePTFE, Platinahärdad FFKM |
| Total längd (engelska) | 30,08 cm |
| Total längd (metrisk) | 305 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,25 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 6.4 mm |
| Färg | Off-white |
| Hårdhet | 85 (Shore A,± 10) |
| Visa mer |