Läs mer
Ismatec™ Gore Style 100CR Tubing
Diameter (metrisk) Inre:
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Beställningsinfo
DiameterMetricInside
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2,8 mm |
| Material | Gore 100CR |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.4 mm |
| Total längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Färg | White |
| Produkttyp | Tubing |