missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Goserelin acetate

Produktkod. 16428477
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16428477 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16428477 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13673A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Goserelin acetate (ICI-118630 acetate), a decapeptide analogue of gonadotropin-releasing hormone (GnRH/LHRH), functions as a GnRH agonist. Goserelin acetate can be used for the research of breast cancer, epithelial ovarian cancer and prostate cancer.

Specifikationer

Renhet 98.59%
CAS 145781-92-6
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 1329.46 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (75.22 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 28 mg/mL (21.06 mM)
Synonym ICI-118630 acetate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.