Läs mer
Tocris Bioscience™ GoSlo SR 5-69
Beskrivning
GoSlo SR 5-69 is a BK channel activator (EC50 = 251 nM). Shifts the voltage required for half maximal negatively (DV1/2 = -104 mV).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 1-Amino-9,10-dioxo-4-((5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)amino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate |
| CAS | 1363419-31-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Ca2+-Activated Potassium Channel Activators |
| Molekylformel | C24H19N2NaO5S |
| Formel vikt | 2576 |
| Renhet | 98% |