Läs mer
Gosselin™ 100 x 15 mm petriskålar
Produktkod. 15448794
Change view
Ventilera:
1
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Paket med 825
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ventilera Förpackningsstorlek
15448794 1 Paket med 825
15478794 Hold (Håll) Paket med 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448794 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer SB91101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    916.42 SEK / Paket med 825
    Save 263.58 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kristallpolystyren (PS) petriskålar med lättöppnade ärmar.
  • Diam. 90 mm
  • Kristallpolystyren (PS)
  • Optimal planhet
  • Lättöppnade ärmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 33/Pk.
Antal per förpackning 825/Cs.
Ventilera 1
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 90 mm