Läs mer
Gosselin™ 100 x 15 mm petriskålar
Produktkod. 15478794
Change view
Ventilera:
1
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Paket med 825
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ventilera Förpackningsstorlek
15478794 Hold (Håll) Paket med 700
15448794 1 Paket med 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478794 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer SH90101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    823.60 SEK / Paket med 700
    Save 241.40 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kristallpolystyren (PS) petriskålar med lättöppnade ärmar.
  • Diam. 90 mm
  • Kristallpolystyren (PS)
  • Optimal planhet
  • Lättöppnade ärmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 700:-/Följe
Antal per förpackning 28/Pk.
Ventilera Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 90 mm