Läs mer
Gosselin™ 100x15 mm petriskål med tre ventiler, optimerad för automatisering
Beskrivning
Gosselin 100 x 15 mm petriskålar har designats i samarbete med tillverkare av petriskålfyllningsutrustning. Dessa petriskålar är idealiska för mikrobiologisk undersökning antingen genom ytplätering eller plåthällningsteknik.
- Kristall polystyren
- Tre ventiler
- Optimal planhet
- Tillverkad i klass 100
- SAL 10-6
- Lättöppningsbara ärmar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Optimerad för automatisering |
| Ventilera | 3 |
| Höjd (metrisk) | 14.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |