Läs mer
Gosselin™ 100x15 mm petriskål med tre ventiler, optimerad för automatisering
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8015709
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 825
Produktkod. 15468794
Brand: Gosselin™ SB93102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för automatisering.
Gosselin 100 x 15 mm petriskålar har designats i samarbete med tillverkare av petriskålfyllningsutrustning. Dessa petriskålar är idealiska för mikrobiologisk undersökning antingen genom ytplätering eller plåthällningsteknik.
  • Kristall polystyren
  • Tre ventiler
  • Optimal planhet
  • Tillverkad i klass 100
  • SAL 10-6
  • Lättöppningsbara ärmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Optimerad för automatisering
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm