Läs mer
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml provrör
Material:
Polypropen
Polypropylene
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förslutningstyp:
Ingår ej
Not Included
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 3000
Beskrivning
- För laboratoriebruk
- Alla rör är CE + IVD-märkta
- Finns med eller utan stängning
- Kompatibel med automationssystem
- Finns i steril eller icke-steril (sterilitet tillhandahålls genom elektronstrålebehandling vid 10 kGy)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Polypropen |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Förpackning | 625BG |
| Kvantitet | 2500 kartong |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur