Läs mer
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml provrör
Produktkod. 11769402
Change view
Material:
Polypropen
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Ej inkluderad
Ingår ej
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Sterilitet Förslutningstyp Förpackningsstorlek
11769402 Polystyren Icke-steril Ingår ej Paket med 3000
12357537 Polypropen Icke-steril Ej inkluderad -
11723304 Polypropen Sterila Wing Cap Paket med 2500
11784026 Polystyren Sterila Wing Cap Paket med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11769402 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TL7501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1183.68 SEK
    1070.73 SEK / Paket med 3000
    Save 112.95 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger hög motståndskraft mot centrifugering upp till 3000g med en lämplig adapter i en balanserad rotor. Gosselin™ Round-Base 3,5 ml provrör finns i antingen polystyren eller polypropen.
  • För laboratoriebruk
  • Alla rör är CE + IVD-märkta
  • Finns med eller utan stängning
  • Kompatibel med automationssystem
  • Finns i steril eller icke-steril (sterilitet tillhandahålls genom elektronstrålebehandling vid 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Material Polystyren
För användning med Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Förpackning 500BG
Kvantitet 3000 kartong
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 11.8 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör