Läs mer
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml provrör
Beskrivning
- För laboratoriebruk
- Alla rör är CE + IVD-märkta
- Finns med eller utan stängning
- Kompatibel med automationssystem
- Finns i steril eller icke-steril (sterilitet tillhandahålls genom elektronstrålebehandling vid 10 kGy)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EC N°1935/2004 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med | Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Inkluderar | Vingmössa |
| Förpackning | 625BG |
| Kvantitet | 2500 kartong |
| Visa mer |