Läs mer
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml provrör
Beskrivning
- För laboratoriebruk
- Alla äggledare är CE + IVD-märkta
- Tillgänglig med eller utan stängning
- Kompatibel med automationssystem
- Finns i steril eller icke-steril form (sterilitet tillhandahållen av elektronstrålebehandling vid 10 kGy)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137 |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Förpackning | 500BG |
| Kvantitet | 2500 kartong |
| Kantad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) | 11.8 mm |
| Visa mer |