Läs mer
Gosselin™ Konisk bas av polypropenprovrör
Förslutning ingår:
Ja
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Sterila
- Centrifugerör
- Med löstagbart sterilitetsintyg
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU 10/2011, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Grön |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifugering |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |