Läs mer
Gosselin™ Konisk bas av polypropenprovrör
Beskrivning
- Sterila
- Centrifugerör
- Med löstagbart sterilitetsintyg
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 600 |
| Förpackning | Väska |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutning ingår | Ja |
| Diameter (metrisk) | 29.2 mm |
| Visa mer |