Läs mer
Gosselin™ 5 ml runda provrör
Produktkod. 11779382
Change view
Material:
Polypropen
Polystyren
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 4000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förslutningstyp Sterilitet unitSize
11779382 Polypropen Rak mössa Icke-steril Paket med 2000
11759382 Polypropen Ingår ej Icke-steril Paket med 2000
11729412 Polystyren Ingår ej Icke-steril Paket med 2500
12123841 Polypropen Wing Cap Icke-steril Paket med 2000
11874021 Polystyren Ingår ej Icke-steril Paket med 4000
11769382 Polypropen Wing Cap Sterila Paket med 2000
11759412 Polystyren Rak mössa Sterila Paket med 2000
11739412 Polystyren Wing Cap Sterila Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11779382 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer TK75044
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren eller polypropen. Gosselin™ 5 ml Round-Base provrör har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropenrör
  • Nominell kapacitet på 5 ml
  • Monteras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial LDPE
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 74.5 mm
Material Polypropen
För användning med Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Förpackning 500BG
Kvantitet 2000 pack
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Förslutningstyp Rak mössa
Produkttyp Provrör