Läs mer
Gosselin™ 5 ml runda provrör
Produktkod. p-8001746
Material:
Polypropen
Polystyren
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 4000
Produktkod. 11779382
Brand: Gosselin TK75044
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren eller polypropen. Gosselin™ 5 ml Round-Base provrör har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropenrör
  • Nominell kapacitet på 5 ml
  • Monteras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial LDPE
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 74.5 mm
Material Polypropen
För användning med Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Förpackning 500BG
Kvantitet 2000 pack
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Förslutningstyp Rak mössa
Produkttyp Provrör