Läs mer
Corning™ Autoklaverbara väskor
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
33 l
Material:
HDPE
Polypropen
Bredd (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Höjd (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 450
Paket med 500
Beskrivning
- HDPE bags
- Thermal resistance 134°C
- Transparent
Beställningsinfo
Otryckta påsar är förpackade i kartonger. Tryckta påsar är förpackade i rullar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Kapacitet (engelska) | 2.37 gal. |
| Färg | Natural |
| Höjd (metrisk) | 60 cm |
| Bredd (metrisk) | 40 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Inkluderar | Biohazard symbol |
| För användning med (applikation) | Clinical, dairy, environment, industries, microbiology |
| Bredd (engelska) | 15.74 in. |
| Tjocklek | 40 μm |
| Visa mer |