Läs mer
Corning™ Autoklaverbara väskor
Produktkod. 11840482
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
33 l
Material:
HDPE
Polypropen
Bredd (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Höjd (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 450
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11840482 9 l Polypropen 30 cm 50 cm Paket med 500
11830482 3 l Polypropen 25,5 cm 40 cm Paket med 500
11733244 9 l HDPE 40 cm 60 cm Paket med 450
11723244 14 l Polypropen 40 cm 60 cm Paket med 500
11773244 33 l Polypropen 60 cm 78 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11840482 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer SA0901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1721.70 SEK
    1320.33 SEK / Paket med 500
    Save 401.37 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker autoklavering av kontaminerade produkter
  • Polypropen (PP) resistenta påsar
  • Termiskt motstånd 134 °C
  • Genomskinlig
Beställningsinfo
Otryckta påsar är förpackade i kartonger. Tryckta påsar är förpackade i rullar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9 l
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) 50 cm
Kvantitet 500/Pk.
Bredd (metrisk) 30 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Kliniskt, mejeri, miljö, industrier, mikrobiologi
Bredd (engelska) 11,81 tum
Tjocklek 40μ m
Höjd (engelska) 19,68 tum