Läs mer
Corning™ Autoklaverbara väskor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
33 l
Material:
HDPE
Polypropen
Bredd (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Höjd (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 450
Paket med 500
Descripción
- Polypropen (PP) resistenta påsar
- Termiskt motstånd 134 °C
- Genomskinlig
Información de órdenes
Otryckta påsar är förpackade i kartonger. Tryckta påsar är förpackade i rullar.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Kapacitet (engelska) | 0,79 gal. |
| Färg | Naturlig |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Bredd (metrisk) | 25,5 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Kliniskt, mejeri, miljö, industrier, mikrobiologi |
| Bredd (engelska) | 10,03 tum. |
| Tjocklek | 40μ m |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido