Läs mer
Corning™ Autoklavpåsar tryckta med Biohazard-logotypen
Beskrivning
- Polypropen (PP) resistenta påsar
- Termiskt motstånd 134 °C
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Bredd (metrisk) | 255 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 40 μm |