Läs mer
Corning™ Autoklavpåsar tryckta med Biohazard-logotypen
Produktkod. 15567885
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Bredd (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15567885 33 l 600 mm Paket med 100
15527885 3 l 255 mm Paket med 100
15537885 9 l 300 mm Paket med 100
15547885 14 l 400 mm Paket med 100
15557885 21 l 400 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15567885 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer SA3310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    719.89 SEK
    670.46 SEK / Paket med 100
    Save 49.43 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för bortskaffande av kontaminerat avfall i autoklav. Gosselin™ Autoklavpåsar tryckta med Biohazard-logotypen tål autoklaveringstemperaturer upp till 134 C/°273,2 °F.
  • Polypropen (PP) resistenta påsar
  • Termiskt motstånd 134 °C
  • Genomskinlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Höjd (metrisk) 780 mm
Kapacitet (metrisk) 33 l
Bredd (metrisk) 600 mm
Tjocklek (metrisk) 40 μm