Läs mer
Corning™ Autoklavpåsar tryckta med Biohazard-logotypen
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Bredd (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Polypropen (PP) resistenta påsar
- Termiskt motstånd 134 °C
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Material | Polypropen |
| Tjocklek (metrisk) | 40μ m |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Bredd (metrisk) | 255 mm |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |