Läs mer
Gosselin™ Round-Base 10 ml provrör
Beskrivning
- Kjolbas
- För laboratoriebruk
- Kompatibel med automationssystem
- Alla rör är CE + IVD-märkta
- Finns steril eller aseptisk
- Finns med röd eller vit stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Inkluderar | Kjolbas |
| Förpackning | 250BG |
| Kvantitet | 1000 kartong |
| Visa mer |