Läs mer
Gosselin™ Pocket ZIP-väskor
Beskrivning
- Snabbstängningssystem
- Enkel eller dubbel ficka
- Finns i en rad färger
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Används vid insamling och transport av fasta prover och rör |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 4000 kartong |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |