Läs mer
Gosselin™ Pocket ZIP-väskor
Produktkod. p-8001972
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Längd (metrisk):
170 mm
220 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11713254
Brand: Gosselin™ SP201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett utmärkt transport- och förvaringsalternativ för fasta prover. Gosselin™ Pocket ZIP-påsar är icke-sterila och tillverkade av PE-plast.
  • Snabbstängningssystem
  • Enkel eller dubbel ficka
  • Finns i en rad färger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Används vid insamling och transport av fasta prover och rör
Material Polyeten
Tjocklek (metrisk) 50μ m
Kvantitet 4000 kartong
Längd (metrisk) 170 mm
Bredd (metrisk) 125 mm