Läs mer
Gosselin™ Provrör av polypropen med platt bas
Produktkod. 12910381
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Ingår ej
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Stängningsfärg Förpackningsstorlek
12910381 Icke-steril Vitt Paket med 1600
12990371 Sterila Vitt Paket med 1600
13483916 Sterila Rött Paket med 1600
12327577 Icke-steril Ingår ej Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12910381 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    3407.44 SEK / Paket med 1600
    Save 812.56 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för användning i kliniska, mejeri-, miljö-, industriella och mikrobiologiska miljöer. Gosselin™ Provrör i platt bas av polypropen är tillverkade av klar, naturlig polypropen.
  • Centrifugerör
  • Icke steril
  • Livsmedelskontakt: råvaran är kompatibel med förordning EC N 1935/°2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial LDPE
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Längd (metrisk) 54 mm
Material Polypropen
För användning med Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Inkluderar Skruvlock
Förpackning 400BG
Kvantitet 1600 kartong
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 16.6 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Centrifugerör