Läs mer
Gosselin™ Provrör av polypropen med platt bas
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Ingår ej
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
Beskrivning
- Centrifugerör
- Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : Noll
- Livsmedelskontakt: råvaran är kompatibel med förordning EC N 1935/°2004
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Längd (metrisk) | 54 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Förpackning | 400BG |
| Visa mer |