Läs mer
Gosselin™ Provrör av polypropen med platt bas
Produktkod. 13483916
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Ingår ej
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1600
Paket med 2000
Produktkod. 13483916
Brand: Gosselin™ TP516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för användning i kliniska, mejeri-, miljö-, industriella och mikrobiologiska miljöer. Gosselin™ Provrör i platt bas av polypropen är tillverkade av klar, naturlig polypropen.
  • Centrifugerör
  • Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : Noll
  • Livsmedelskontakt: råvaran är kompatibel med förordning EC N 1935/°2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial LDPE
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Längd (metrisk) 54 mm
Material Polypropen
För användning med Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Inkluderar Skruvlock
Förpackning 400BG
Kvantitet 1600 kartong
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 16.6 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Centrifugerör