Learn More
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Codice prodotto. 11727849
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderar:
10 mg/L natriumtiosulfat
120 mg/L natriumtiosulfat
20 mg/L natriumtiosulfat
60 mg/L natriumtiosulfat
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Dimensione della confezione:
Paket med 100
Paket med 77
Codice prodotto. 11727849
Marca: Gosselin™ HFC52007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor är tillverkade av genomskinlig HDPE med en graderad yta.
  • Brottsäker
  • Flaskorna är monterade med skruvkork (manipuleringsbevis inte inkopplat)
  • Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 22 mm
Inkluderar 120 mg/L natriumtiosulfat
Material HDPE
Längd (metrisk) 70mm
Förpackning Individuellt inslagna
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 70mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 160 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp 22 mm röd manipuleringssäker lock med formad tätning
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato