Läs mer
Gosselin™ Inokulerande L-formade spridare
Produktkod. 11821741
Change view
Kvantitet:
Antal per kartong: 2000
Antal per kartong: 6000
Paket om 1000
Underpaket om 5
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11821741 Antal per kartong: 2000 Paket med 400
12908140 Paket om 1000 Paket med 1000
11836191 Underpaket om 5 Paket med 400
12622265 Antal per kartong: 6000 Paket med 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11821741 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer ETAR06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    742.88 SEK / Paket med 400
    Save 447.12 SEK
    37% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För spridning över ytan av fasta medier i mikrobiologiska applikationer. Gosselin™ Inokulerande L-formade spridare är tillverkade av polystyren.
  • Böjd ände
  • Steril och för engångsbruk
  • Förpackad i manipuleringssäkra ZIP-påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Beskrivning Individuellt inslagna
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Färg Vitt
Längd (metrisk) 148 mm
Kvantitet Antal per kartong: 2000
Form L-form
Material Polystyren
Produkttyp Inokuleringsspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För mejeri, miljö, industriell, mikrobiologi