Läs mer
Gosselin™ Inokulerande L-formade spridare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12622265
Kvantitet:
Antal per kartong: 2000
Antal per kartong: 6000
Paket om 1000
Underpaket om 5
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 6000
Produktkod. 12622265
Brand: Gosselin™ ETAR05
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För spridning över ytan av fasta medier i mikrobiologiska applikationer. Gosselin™ Inokulerande L-formade spridare är tillverkade av polystyren.
  • Böjd ände
  • Steril och för engångsbruk
  • Förpackad i manipuleringssäkra ZIP-påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Färg Vitt
Längd (metrisk) 148 mm
Kvantitet Antal per kartong: 6000
Form L-form
Material Polystyren
Produkttyp Inokuleringsspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För mejeri, miljö, industriell, mikrobiologi