Läs mer
Gosselin™ Platta rör, PS
Produktkod. 11773303
Change view
Material:
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11773303 Polystyren Paket med 500
1 options
Produktkod. 11773303 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer FLY3502
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkta multifunktionsförvaringsrör med lockförslutning. Gosselin™ Flat-Base Tubes, PS har en platt bas för att underlätta självstående.
  • Polysytrenkonstruktion
  • Genomskinligt
  • Platt botten för självstående
  • Cap stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Kliniskt, mejeri, miljö, industrier, mikrobiologi
Höjd (metrisk) 95 mm
Material Polystyren
Typ Provrör