Läs mer
Corning™ Gosselin™ Petriskål
Produktkod. 15458784
Change view
Diameter (metrisk):
88 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 825
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15458784 88 mm Paket med 825
1 options
Produktkod. 15458784 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer BP90B101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    1015.91 SEK / Paket med 825
    Save 294.09 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren. Corning™ Gosselin™ Petriskålen är förpackad i dubbel ytterpåse med spårbarhet.
Rund petriskål i polystyren
  • Ett fack
  • Oventilerad
  • Diameter på botten: 88 mm
  • Lockets diameter: 92mm
  • Råvaror är kompatibla med förordning EC N 1935/°2004
  • Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137: Aseptisk
  • Förpackad i dubbel ytterpåse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137, EC 1935/2004
Förslutning ingår Förslutning ingår
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet ISO 11137: Aseptisk
Typ Petriskål
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För mikrobiologi, cellodling, groning
Förpackning Dubbel ytterpåse, 33/påse
Kvantitet 825 förpackning
Ventilera Nej
Diameter (metrisk) 88 mm