Läs mer
Corning™ Gosselin™ Ventilerad petriskål
Produktkod. 15466254
Change view
Diameter (metrisk):
88 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15466254 88 mm Paket med 700
1 options
Produktkod. 15466254 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer SH93101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren. Corning™ Gosselin™ Vented petriskål är transparent och idealisk för användning med mikrobiologi, cellodling och växtgroning.
Rund petriskål i polystyren
  • Ett fack
  • Inkluderar 3 ventiler
  • Diameter på botten: 88 mm
  • Lockets diameter: 92mm
  • Råvaror är kompatibla med förordning EC N 1935/°2004
  • Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137: Aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137, EC 1935/2004
Förslutning ingår Förslutning ingår
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet ISO 11137: Aseptisk
Typ Petriskål
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För mikrobiologi, cellodling, groning
Förpackning 28/påse
Kvantitet 700 st
Ventilera 3
Diameter (metrisk) 88 mm