Läs mer
Gosselin™ Petriskål med renrumsförpackning
Produktkod. 15428784
Höjd (metrisk):
16,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Produktkod. 15428784
Brand: Gosselin BH93B102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Färg Naturlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi
Kvantitet 700 kartong
Ventilera 3 ventiler
Höjd (metrisk) 16,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm