Läs mer
Gosselin™ Petriskål med allmän laboratorieförpackning
Produktkod. 15438794
Change view
Höjd (metrisk):
14,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 825
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
15438794 14,2 mm Paket med 825
1 options
Produktkod. 15438794 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer SB90101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137, Aseptisk
Färg Naturlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi
Kvantitet 825 kartong
Höjd (metrisk) 14,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm