Läs mer
Corning™ Petriskålar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11728573
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
Räkna väl:
1
Ventilera:
3
4
6
Sterilitet:
Steril eller aseptisk
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 252
Paket med 720
Paket med 825
Produktkod. 11728573
Brand: Corning™ BP6310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för automatisering. Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren.
Optimerad för automatisering. Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren.
Steril produkt har en dubbel ytterpåse med spårbarhet. För optimal ytövervakning.
  • Tre ventiler
  • Kristall polystyren
  • Optimal planhet
  • Tillverkad i klass 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kontakt maträtt
Med rutnät Med rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Räkna väl 1
För användning med (applikation) Optimerad för ytbesiktning
Ventilera 3
Dimensions (Dia. x H) 65 x 14,5 mm
Höjd (metrisk) 14.5 mm
Diameter (metrisk) 65 mm