Läs mer
Corning™ Petriskålar
Produktkod. 15446254
Change view
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
Räkna väl:
1
Ventilera:
3
4
6
Sterilitet:
Steril eller aseptisk
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 252
Paket med 720
Paket med 825
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions (Dia. x H) Räkna väl Ventilera Sterilitet Förpackningsstorlek
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Sterila Paket med 1620
11768573 60 x 15 mm 1 6 Sterila Paket med 1620
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Sterila Paket med 720
11798563 120,5 x 15,8 mm 1 4 Steril eller aseptisk Paket med 252
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Sterila Paket med 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Sterila Paket med 825
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Sterila Paket med 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15446254 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer BP5303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3074.09 SEK
    2942.34 SEK / Paket med 1620
    Save 131.75 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för automatisering. Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren.
Optimerad för automatisering. Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren.
Steril produkt har en dubbel ytterpåse med spårbarhet. Optimerad för automatisering.
  • Sex ventiler
  • Kristall polystyren
  • Lättöppnade ärmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Räkna väl 1
För användning med (applikation) Optimerad för automatisering
Ventilera 6
Dimensions (Dia. x H) 55 x 14,2 mm
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 55 mm