Läs mer
Corning™ Petriskålar
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
Ventilera:
3
4
6
Sterilitet:
Steril eller aseptisk
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 252
Paket med 720
Paket med 825
Beskrivning
Optimerad för automatisering. Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren.
Optimal för automatisering och med en dubbel ytterpåse med spårbarhet. Optimerad för automatisering.
- Kristall polystyren
- Fyra ventiler
- Optimal planhet
- Tillverkad i klass 100
- SAL 10-6
- Lättöppningsbara ärmar
- Två ytterväskor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Petriskål |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Räkna väl | 1 |
| För användning med (applikation) | Optimerad för automatisering |
| Förpackning | Dubbla påsar; Spårbarhetsetiketter |
| Ventilera | 4 |
| Dimensions (Dia. x H) | 90 x 14,2 mm |
| Visa mer |