Läs mer
Corning™ Petriskålar
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
Ventilera:
3
4
6
Sterilitet:
Steril eller aseptisk
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 252
Paket med 720
Paket med 825
Beskrivning
Optimerad för automatisering. Gosselin™ Petriskålar är tillverkade av kristallpolystyren.
- Crystal polystyrene
- Optimal flatness
- Manufactured in class 100
- Easy opening
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Transparent |
| Material | Polystyrene |
| Form | Round |
| Sterilitet | Sterila |
| Räkna väl | 1 |
| Förpackning | Regular |
| Ventilera | 6 |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |