Läs mer
Gosselin™ Plastic Serological Pipets
Produktkod. 11793124
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
Färg:
Natural
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 11793124
Brand: Gosselin GPN1E1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Includes color coded hydrophobic plug. Gosselin™ Plastic Serological Pipets are manufactured from polystyrene.
  • Graduated
  • Polystyrene
  • Nonpyrogenic/Noncytotoxic/Nonhaemolytic
  • Color coded hydrophobic plug
  • Single piece construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Hydrophobe plug
Certifikat och efterlevnad ISO 11137
Material Polystyrene
För användning med (applikation) Used in dairy, environment, industries, microbiology
Graderad Yes
Kvantitet 2000 Pack
Tipsstil Narrow End
Färg Yellow
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 270 mm
Typ Pipette